21241
GC Stationary Phase
phase OV-225, bottle of 5 g
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets requirements for USP G19
Conditionnement
bottle of 5 g
Paramètres
0-265 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
OV-225 phase
Solubilité
acetone: soluble
Type de colonne
packed GC
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves