20722AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyclodextrin, beta- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
3.5-7
Technique de séparation
chiral
Description générale
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
Contenu apparenté
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.