ZRB2841
Anti-YB1 Antibody, clone 1G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CCAAT-binding transcription factor I subunit A (CBF-A), DBPB, DNA-binding protein B, EFI-A, Enhancer factor I subunit A, NSEP1, Nuclease-sensitive element-binding protein 1, Y-box transcription factor, Y-box-binding protein 1, YB1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G7, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 36 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... YBX1(4904)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in T-47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody detected YB1 in T-47D cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected YB1 in C6 and human testis lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in HEK-293 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in Human testis tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected YB1 in one million fixed and permeabilized HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable