ZRB2824
Anti-SIRPA Antibody, clone 3N8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
BIT, MFR, MYD1, PTPNS1, SHPS1, SIRP, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3N8, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 55 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
C-terminal extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SIRPA(140885)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in U-937 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SIRPA in U-937 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SIRPA in SK-MEL-28 and human PBMC lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SIRPA peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SIRPA in U-937 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SIRPA in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected SIRPA in one million human PBMCs.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable