ZRB2665
Anti-TGF-β1 Antibody, clone 4E3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
TGFB, Transforming growth factor beta-1, Transforming growth factor beta-1 proprotein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E3, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 44.33 kDa
observed mol wt ~13 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse, bovine, monkey, porcine, rat, nonhuman primates, goat, sheep
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TGFB1(7040)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in TGF-β1 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution from a representative lot detected TGF-β1 in recombinant fragment from human TGF-β1 protein .
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TGF-β1 in HEK-293 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TGF-β1 in human bone marrow and human stomach tissue sections.
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg from a representative lot detected TGF-β1 in one million HEK-293 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable