ZRB2047
Anti-CBX1 Antibody, clone 1D7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Chromobox protein homolog 1;HP1Hsbeta;Heterochromatin protein 1 homolog beta;HP1 beta;Heterochromatin protein p25;M31;Modifier 1 protein;p25beta
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D7, recombinant monoclonal
Description
1D7 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 21.42 kDa
observed mol wt ~22 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, monkey, porcine, feline, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX1(10951)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Caco-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CBX1 in Caco-2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CBX1 in HeLa, L6, and NIH3T3 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CBX1 in A431, HepG2, and NIH3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CBX1 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CBX1 peptide with a KD of 3.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable