ZRB1994
Anti-FOXP1 Antibody, clone 1J11-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Forkhead box protein P1 (UniProt: Mac-1-regulated forkhead, MFH)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1J11-H1, recombinant monoclonal
Description
1J11-H1 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 75.32 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
monkey, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, mouse, bovine, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXP1(27086)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected FOXP1 in Daudi cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected FOXP1 in COS-7 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FOXP1 in human prostate tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FOXP1 in MCF-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound FOXP1 with a KD of 3.1 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable