ZRB1530
Anti-CARM1 Antibody, clone 2H11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Histone-arginine methyltransferase CARM1;EC:2.1.1.319;Coactivator-associated arginine methyltransferase 1;Protein arginine N-methyltransferase 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H11, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 65.85 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminus
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CARM1 in PC3 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected CARM1 in NIH3T3, HEK293, MCF-7, and PC12 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CARM1 (PRMT4) in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected CARM1 in HeLa, A431, HepG2 and NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CARM1 with a KD of 2.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable