Principaux documents
Z653454
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 100 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 0761
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni