Z378992
Laser Cryo-Babies®
white, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyolefin
white
Conditionnement
pack of 1,700 ea (85 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech LCRY-1700
Paramètres
70 to -196 °C temp. range
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
1.28 in. × 1/2 in.
Description générale
- Les étiquettes résistent à des températures comprises entre -196 et 150 °C, y compris les phases liquide et vapeur des réservoirs d′azote liquide, les bains d′eau bouillante (100 °C), l′autoclavage et les températures modérées des fours (150 °C).
- Chimiquement inertes, résistent à la plupart des solvants organiques et des substances caustiques
- Se conforment à la plupart des plastiques, verres et métaux sans craquelures, décollement ou dégradation
- Feuilles résistantes à la chaleur, conçues pour rester à plat est spécialement traitées pour l′impression laser, ne provoquant pas de bourrage dans les imprimantes laser.
- Étiquettes fabriquées à partir de polyoléfine† flexible et d′adhésif acrylique. Cette combinaison unique se dilate et se contracte avec les fluctuations de température, ce qui se traduit par une forte adhésion.
Caractéristiques et avantages
- Étiquettes autocollantes résistantes aux solvants pour lames en verre ou en plastique
- Résistent à la congélation instantanée/éclair dans l'azote liquide, à l'immersion en bain-marie à 100 °C et à la chaleur sèche jusqu'à 150 °C
- Résistent au stockage cryogénique de longue durée ainsi qu'à la conservation en congélateur classique
- Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
- Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
- Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
- Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
- Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
- This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond