Z329703
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Ethanol, without venting valve
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
orange closure
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
label Ethanol
with cap
without venting valve
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144082
Capacité
250 mL
Informations légales
À utiliser avec