Principaux documents
Z327441
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 1000 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Agence
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1000 mL, accuracy: 10 mL
Hauteur
440 mm
Description générale
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Autres remarques
BR34962 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.