Z326593
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck12/21
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Capacité
100 mL
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.