Principaux documents
Z326313
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
200 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacité
200 mL
Description générale
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Autres remarques
BR36750 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.