Z323381
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agence
according to DIN 12 700-3
Caractéristiques
subdivision 0.02 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 13844
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Longueur
~800 mm
Volume
10 mL
Description générale
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.