WH0375307M1
Monoclonal Anti-MGC50811 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-hypothetical gene supported by BC052750
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C2orf62(375307)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MSSKVYSTGSRAKDHQPSGPECLPLPEANAEAIDFLSSLHKEELQMLFFSETLAMVSDTGEPQGELTIEVQRGKYQEKLGMLTYCLFVHASSRGFLDKMLCGNSLLGYLSEKLELMEQHSQDFIKFLILPMERKMSLLKQDDQLAVTRSIKEGEEVKTGVTSFPWSSIKGFISEAANLVLLRVMAWRRMVPSNARFLTLDTEGKLCYLTYQNLGFQTIQVDHQQAEVFIVEQTVHAEEGIPMSCQYYLLSDGHLAKRIQVGSPGCCIITKMPILREEDEIEPRPVFEKKPLVWEEDMELYSKFLDRKEELRLGHASYLRQHPEAHALISDFLLFLLLRQPEDVVTFAAEFFGPFDPWRPSSPALGSSHRPNPFRSLEPEGDARSGAA
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable