WH0079733M1
Monoclonal Anti-E2F8 antibody produced in mouse
clone 3E9-2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E2F transcription factor 8, Anti-FLJ23311
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E9-2F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F8(79733)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAQLAAICKMQLEEQSSESRQKVKVQLARSGPCKPVAPLDPPVNAEMELTAPSLIQPLGMVPLIPSPLSSAVPLILPQAPSGPSYAIYLQPTQAHQSVTPPQGLSPTVCTTHSSKATGSKDSTDATTEKAANDTSKASASTRPGSLLPAPERQGAKSRTREPAGERGSKRASMLEDSGSKKKFKEDLKGLENVSATLFPSGYLIPLTQCSSLGAESILSGKENSSALSPNHRIYSSPIAGVIPVTSSELTAVNFPSFHVTPLKLMVSPTSVAAVPVGNSPALASSHPVPIQNPSSAIVNFTLQHLGLISPNVQLSASPGSGIVPVSPRIESVNVAPENAGTQQGRATNYDSPVPGQSQPNGQSVAVTGAQQPVPVTPKGSQLVAESFFRTPGGPTKPTSSSCMDFEGANKTSLGTLFVPQRKLEVSTEDVH
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable