Principaux documents
WH0064151M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCAP-G antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CAPG, Anti-CHCG, Anti-NYMEL3, Anti-chromosome condensation protein G
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAPG(64151)
Immunogène
HCAP-G (AAH00827, 336 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTFQNEDEKNKEVYMTPLRGVKATQASKSTQLKTNRGQRKVTVSARTNRRCQTAEADSESDHEVPEPESEMKMRLPRRAKTAALEKSKLNLAQFLNEDLS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable