WH0056997M1
Monoclonal Anti-CABC1 antibody produced in mouse
clone 1C12, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ADCK3, Anti-COQ8, Anti-chaperone, ABC1 activity of bc1 complex like (S. pombe)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CABC1(56997)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAAILGDTIMVAKGLVKLTQAAVETHLQHLGIGGELIMAARALQSTAVEQIGMFLGKVQGQDKHEEYFAENFGGPEGEFHFSVPHAAGASTDFSSASAPD
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable