WH0056937M1
Monoclonal Anti-TMEPAI antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PMEPA1, Anti-STAG1, Anti-transmembrane, prostate androgen induced RNA
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PMEPA1(56937)
Immunogène
Sequence
NRTIFDSDLMDSARLGGPCPPSSNSGISATCYGSGGRMEGPPPTYSEVIGHYPGSSFQHQQSSGPPSLLEGTRLHHTHIAPLESAAIWSKEKDKQKGHPL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable