WH0011051M1
Monoclonal Anti-NUDT21 antibody produced in mouse
clone 2G4-6F11, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CFIM25, Anti-CPSF5, Anti-DKFZp686H1588, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 21
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4-6F11, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUDT21(11051)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSVVPPNRSQTGWPRGVTQFGNKYIQQTKPLTLERTINLYPLTNYTFGTKEPLYEKDSSVAARFQRMREEFDKIGMRRTVEGVLIVHEHRLPHVLLLQLGTTFFKLPGGELNPGEDEVEGLKRLMTEILGRQDGVLQDWVIDDCIGNWWRPNFEPPQYPYIPAHITKPKEHKKLFLVQLQEKALFAVPKNYKLVAAPLFELYDNAPGYGPIISSLPQLLSRFNFIYN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable