WH0010902M1
Monoclonal Anti-BRD8 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SMAP, Anti-SMAP2, Anti-bromodomain containing 8, Anti-p120
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRD8(10902)
Description générale
Immunogène
Sequence
RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable