WH0010801M1
Monoclonal Anti-SEPT9 antibody produced in mouse
clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AF17q25, Anti-KIAA0991, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-PNUTL4, Anti-SINT1, Anti-Septin 9
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEPT9(10801)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PRRVQTPLLRATVASSTQKFQDLGVKNSEPSARHVDSLSQRSPKASLRRVELSGPKAAEPVSRRTELSIDISSKQVENAGAIGPSRFGLKRAEVLGHKTP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable