WH0008911M2
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cav3.3, Anti-calcium channel, voltage-dependent, alpha 1I subunit
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA1I(8911)
Description générale
Immunogène
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable