WH0008805M1
Monoclonal Anti-TRIM24 antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PTC6, Anti-RNF82, Anti-TF1A, Anti-TIF1, Anti-TIF1A, Anti-TIF1ALPHA, Anti-hTIF1, Anti-tripartite motif-containing 24
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM24(8805)
Description générale
Immunogène
Sequence
PQMPKQNPVVEQNSQPPSGLSSNQLSKFPTQISLAQLRLQHMQQQVMAQRQQVQRRPAPVGLPNPRMQGPIQQPSISHQQPPPRLINFQNHSPKPNGPVLPPHPQQLRYPPNQNIPRQAIKPNPLQMAFLAQQAIKQW
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable