WH0008772M1
Monoclonal Anti-FADD antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Fas (TNFRSF6)-associated via death domain, Anti-GIG3, Anti-MGC8528, Anti-MORT1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FADD(8772)
Description générale
Immunogène
Sequence
GKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKNTEKENATVAHLVGALRSCQMNLVADLVQEVQQARDLQNRSGAMSPMSWNSDASTSEAS
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable