WH0004987M2
Monoclonal Anti-OPRL1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KOR3, Anti-MGC34578, Anti-NOCIR, Anti-OOR, Anti-ORL1, Anti-opiate receptor-like 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OPRL1(4987)
Description générale
Immunogène
Sequence
DILLGFWPFGNALCKTVIAIDYYNMFTSTFTLTAMSVDRYVAICHPIRALDVRTSSKAQAVNVAIWALASVVGVPVAIMGSAQVEDEEIECLVEIPTPQDYWG
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable