WH0004723M1
Monoclonal Anti-NDUFV1 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 1, 51kDa, Anti-UQOR1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFV1(4723)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
KAIARLIEFYKHESCGQCTPCREGVDWMNKVMARFVRGDARPAEIDSLWEISKQIEGHTICALGDGAAWPVQGLIRHFRPELEERMQRFAQQHQARQAAS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
WH0004723M1-100UG | 4061832743035 |