Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
WH0001445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSK antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC117393, Anti-c-src tyrosine kinase
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSK(1445)
Immunogène
CSK (NP_004374, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAIQAAWPSGTECIAKYNFHGTAEQDLPFCKGDVLTIVAVTKDPNWYKAKNKVGREGIIPANYVQKREGVKAGTKLSLMPWFHGKITREQAERLLYPPE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable