WH0001111M5
Monoclonal Anti-CHEK1 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CHK1, Anti-CHK1 checkpoint homolog (S. pombe)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHEK1(1111)
Immunogène
Sequence
GTPGSSQNPWQRLVKRMTRFFTKLDADKSYQCLKETCEKLGYQWKKSCMNQVTISTTDRRNNKLIFKVNLLEMDDKILVDFRLSKGDGLEFKRHFLKIKGKLIDIVSSQKVWLPAT
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
WH0001111M5-100UG | 4061829596422 |