Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
WH0001046M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-caudal type homeobox transcription factor 4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDX4(1046)
Catégories apparentées
Immunogène
CDX4 (NP_005184.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VWGSPYSPPREDWSVYPGPSSTMGTVPVNDVTSSPAAFCSTDYSNLGPVGGGTSGSSLPGQAGGSLVPTDAGAAKASSPSRSRHSPYAWMRKTVQVTGKT
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable