U2508
Ubiquitin Carrier Protein H2 human
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli (GST-tagged)
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Poids mol.
~14 kDa
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UBE2H(7328) , UBE2N(7334)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable