TMO374088
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 1.0 mL, self-standing natural, sterile, clear cap, case of 960 ea
Synonyme(s) :
coded cryobank vial storage, cryostorage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear cap
polypropylene
self-standing natural
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 374088
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
1.0 mL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
TMO374088 | 4061841585169 |