T7194
Anti-phospho-Tau (pThr231) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using recombinant human tau treated with GSK-3β
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr231)
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable