T40100-HH
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
Dimension de pores
1000 Å
Capacité
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable