T2386
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution
ethanol solution
Synonyme(s) :
Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentration
25 mg/mL (+/- 5%)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C