SYNS371206
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
Synonyme(s) :
Synthware S371206, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371206
Capacité
30 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages