Key Documents
SRP8020
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
His tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
monomer ~50 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
≥0.2 mg/mL
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NADK(65220)
Description générale
NAD kinase catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which in its reduced form acts as an electron donor for biosynthetic reactions. NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Forme physique
Ammonium sulphate suspension.
Autres remarques
Human full length NAD kinase (aa 1-446) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Yang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(1), 94-109 (2020-11-08)
The emergence of cancer from diverse normal tissues has long been rationalized to represent a common set of fundamental processes. However, these processes are not fully defined. Here, we show that forced expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) affords immortalized mouse