Principaux documents
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~70 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
≥0.2 mg/mL
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DLK2(65989)
Description générale
DLK2 regulates adipogenesis.
Forme physique
Solution in PBS.
Autres remarques
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable