SRP6543
Netrin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NTN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~800 kDa (Human netrin-1 aa 25-604 is fused at the C-terminus to a FLAG0174-tag.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NTN1(9423)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable