SRP6425
SERPIN A3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AACT, ACT, GIG24, GIG25
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 46 kDa
observed mol wt 55-70 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. His 23 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINA3(12)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable