SRP6262
VEGFR1/Flt-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FLT, VEGFR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (N-terminus)
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 50.6 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 34 is the predicted N-terminus.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFR1(2321)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable