SRP6258
Granzyme B human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CCPI, CGL-1, CSP-B, CSPB, CTLA1, CTSGL1, Fragmentin-2, GRB, GZMB, Granzyme B, Granzyme-2, HLP, SECT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 26.4 kDa
observed mol wt 35 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ile 21 is the predicted N-terminus.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GZMB(3002)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable