SRP4915
Vaspin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
OL-64, SERPINA12, Serpin A12 precursor, Vaspin, Visceral adipose tissue- derived serine protease inhibitor, Visceral adipose-specific serpin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~47.0 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SPA12(145264)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable