SRP3166
TACI human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TNFRSF13B, Transmembrane activator and CAML interactor
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.0-3.0 μg/mL
Poids mol.
17.8 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF13B(23495)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable