SRP3056
HVEM-Fc human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ATAR, TNFSFR14, TR2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.3-1.9 μg/mL
Poids mol.
44.3 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF14(8764)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable