SRP2050
RAR, β human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HAP, NR1B2, RRB2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~52.5 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
250 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RARB(5915)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable