SRP0713
PFTK1 (CDK14)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
2.0-3.5 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~64 kDa (Cyclin Y)
~72 kDa (PFTK1 (CDK14))
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_012395
NM_145012
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNY(219771) , CDK14(5218)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable