Principaux documents
SRP0564
Sigma-Aldrich
CD70, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD27 Ligand, CD27-L, CD70 antigen, Ki-24 antigen, TNFSF7, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
19.7 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD70(970)
Description générale
Human CD70, also known as CD70 antigen, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7, TNFSF7, CD27 Ligand, Ki-24 antigen, CD27-L, and CD27LG, GenBank Accession No. NM_001252, a.a. 39-193 with N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 19.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable