Principaux documents
SRP0556
Sigma-Aldrich
Human CD137 (4-1BB), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
44 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF9(3604)
Description générale
Human secreted CD137, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-186 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable